accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 59944-75-1

IUPAC Nor: thieno[2,3-b]pyrazin-7-amine
Synonymes: thieno[2,3-b]pyrazin-7-amine
Poids moléculaire (g/mol): 151.19
Formule moléculaire: C6H5N3S
InChi Key: ZRVKSPNBHZCQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CSC2=NC=CN=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)