CAS RN 5980-15-4
IUPAC Nor:
1,4-didodecyl butanedioate
Synonymes:
1,4-didodecyl butanedioate
Poids moléculaire (g/mol):
454.74
Formule moléculaire:
C28H54O4
InChi Key:
JBJMZCVEBLDYCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Didodécyl succinate 93,0+%, TCI America™
CAS: 5980-15-4 Formule moléculaire: C28H54O4 Poids moléculaire (g/mol): 454.74 Numéro MDL: MFCD00059284 Clé InChI: JBJMZCVEBLDYCA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Succinic Acid Dilauryl Ester, Dilauryl Succinate, Succinic Acid Didodecyl Ester PubChem CID: 80082 Nom de l’IUPAC: 1,4-didodécyl butanedioate SOURIRES: CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCCCCCCCCC