accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNHNOH2NOOH

CAS RN 59277-89-3

IUPAC Nor: 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Synonymes: zovir|aciclovirum
Poids moléculaire (g/mol): 225.21
Formule moléculaire: C8H11N5O3
InChi Key: MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (1)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)
Niveau 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)