accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 59-33-6

IUPAC Nor: (2Z)-but-2-enedioic acid; N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine
Synonymes: pyrilamine maleate)
Poids moléculaire (g/mol): 401.46
Formule moléculaire: C21H27N3O5
InChi Key: JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC=C(CN(CCN(C)C)C2=CC=CC=N2)C=C1
Forme physique 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)