CAS RN 589-53-7
CAS RN 589-53-7
IUPAC Nor:
4-methylheptane
Synonymes:
4-methylheptane
Poids moléculaire (g/mol):
114.23
Formule moléculaire:
C8H18
InChi Key:
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC(C)CCC
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Methylheptane 98.0+%, TCI America™
CAS: 589-53-7 Formule moléculaire: C8H18 Poids moléculaire (g/mol): 114.23 Numéro MDL: MFCD00009409 Clé InChI: CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 11512 ChEBI: CHEBI:67193 Nom IUPAC: 4-methylheptane SMILES: CCCC(C)CCC