accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN(E)(E)

CAS RN 588-68-1

IUPAC Nor: (E,E)-bis(phenylmethylidene)hydrazine
Synonymes: benzalazine
Poids moléculaire (g/mol): 208.26
Formule moléculaire: C14H12N2
InChi Key: CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
SMILES: C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats