accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH2COOOHOHOOOHOHHOHOOOOHHOHOOHH3COOOOHOHOHOH

CAS RN 58543-16-1

IUPAC Nor: 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl 13-{[5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,4-bis({[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})oxan-2-yl]oxy}-5,9-dimethyl-14-methylidenetetracyclo[11.2.1.0¹,¹⁰.0⁴,⁹]hexadecane-5-carboxylate
Synonymes: rebaudioside A
Poids moléculaire (g/mol): 967.02
Formule moléculaire: C44H70O23
InChi Key: HELXLJCILKEWJH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC12CCCC(C)(C1CCC13CC(=C)C(C1)(CCC23)OC1OC(CO)C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C1OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats