CAS RN 5744-59-2
IUPAC Nor:
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Synonymes:
1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
140.14
Formule moléculaire:
C6H8N2O2
InChi Key:
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™
CAS: 5744-59-2 Formule moléculaire: C6H8N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 140.14 Numéro MDL: MFCD00085040 Clé InChI: PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid,1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid,1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid,1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl,1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic,acmc-209lyb,pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl,1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl,1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # PubChem CID: 587757 Nom de l’IUPAC: 1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid SOURIRES: CN1N=C(C=C1C)C(O)=O