accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3COCH3O

CAS RN 573-20-6

IUPAC Nor: 4-(acetyloxy)-2-methylnaphthalen-1-yl acetate
Synonymes: vitamin K4 adaprin kapathrom kapilin kapilon vitamin K diacetate kappaxan davitamon-K kativ powder davitamon-K-oral
Poids moléculaire (g/mol): 258.27
Formule moléculaire: C15H14O4
InChi Key: RYWSYCQQUDFMAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=C2C=CC=CC2=C(OC(C)=O)C(C)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats