accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgOOH2COOH2C

CAS RN 5698-98-6

IUPAC Nor: magnesium(2+) bis(prop-2-enoate)
Synonymes: magnesium(2+) diacrylate
Poids moléculaire (g/mol): 166.42
Formule moléculaire: C6H6MgO4
InChi Key: DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Mg++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats