accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5676-58-4

IUPAC Nor: 2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole
Synonymes: benzoxazole, 2,5-dimethyl-
Poids moléculaire (g/mol): 147.18
Formule moléculaire: C9H9NO
InChi Key: XVQGFGKAPKEUFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC2=CC(C)=CC=C2O1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats