accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 56602-33-6

IUPAC Nor: (1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphanium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Synonymes: bop reagent
Poids moléculaire (g/mol): 442.29
Formule moléculaire: C12H22F6N6OP2
InChi Key: MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](ON1N=NC2=CC=CC=C12)(N(C)C)N(C)C
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)