accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNBr

CAS RN 56182-43-5

IUPAC Nor: 2-bromothiophene-3-carbonitrile
Synonymes: 2-bromothiophene-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 188.04
Formule moléculaire: C5H2BrNS
InChi Key: GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C(C=CS1)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)