CAS RN 5608-24-2
IUPAC Nor:
2,2-bis(hydroxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Synonymes:
2,2-bis(hydroxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Poids moléculaire (g/mol):
185.22
Formule moléculaire:
C9H15NO3
InChi Key:
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1(CO)N2CCC(CC2)C1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Prima-1, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5608-24-2 Formule moléculaire: C9H15NO3 Poids moléculaire (g/mol): 185.223 Numéro MDL: MFCD04974196 Clé InChI: RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: prima-1,2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2, octan-3-one,2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one,2,2-bis hydroxymethyl-3-quinuclidinone,p53 reactivation and induction of massive apoptosis,2,2-bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-one,2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2 octan-3-one,prima 1,tocris-1862,prima 1;prima1 PubChem CID: 322968 Nom de l’IUPAC: 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-one SOURIRES: C1CN2CCC1C(=O)C2(CO)CO