accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHOHO

CAS RN 56-81-5

IUPAC Nor: propane-1,2,3-triol
Synonymes: glycerol incorporation factor glycerin, synthetic MOON caswell no. 469 glycerin, anhydrous grocolene tryhydroxypropane synthetic glycerine dagralax
Poids moléculaire (g/mol): 92.09
Formule moléculaire: C3H8O3
InChi Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (146)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (30)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (26)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (33)
  • (1)
  • (3)
Niveau 
  • (18)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (10)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (15)
  • (57)
  • (3)
  • (40)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (19)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (22)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (35)
  • (27)
  • (13)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (8)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (13)
  • (1)
  • (12)
  • (25)
  • (3)
  • (4)
  • (36)
  • (146)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (30)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (26)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (33)
  • (1)
  • (3)
  • (18)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (10)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (15)
  • (57)
  • (3)
  • (40)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (19)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (22)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (10)
  • (25)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (19)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (2)