CAS RN 55981-09-4
CAS RN 55981-09-4
IUPAC Nor:
2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl acetate
Synonymes:
nitazoxanide phavic-1 tizoxanide glucuronide alinia fental nitazoxanida [inn-spanish] nitazoxanid nitazoxanidum
Poids moléculaire (g/mol):
307.28
Formule moléculaire:
C12H9N3O5S
InChi Key:
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Nitazoxanide 98.0+%, TCI America™
CAS: 55981-09-4 Formule moléculaire: C12H9N3O5S Poids moléculaire (g/mol): 307.28 Numéro MDL: MFCD00416599 Clé InChI: YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, NTZ CID PubChem: 41684 Nom IUPAC: [2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl] acetate SMILES: CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)NC2=NC=C(S2)[N+](=O)[O-]
2
Tocris Bioscience™ Nitazoxanide
Pyruvate flavodoxin/ferredoxin oxidoreductase inhibitor; also inhibits Wnt signaling; broad spectrum anti-infective