CAS RN 5591-70-8
IUPAC Nor:
4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Synonymes:
4-phenyl-2H-pyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol):
159.19
Formule moléculaire:
C9H9N3
InChi Key:
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C(C=NN1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Amino-4-phényl-1H-pyrazole, 95%
3-Amino-4-phényl-1H-pyrazole, 95%
CAS: 5591-70-8 Formule moléculaire: C9H9N3 Poids moléculaire (g/mol): 159.192 Numéro MDL: MFCD01693715 Clé InChI: QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-phenyl-1h-pyrazol-3-amine,3-amino-4-phenylpyrazole,3-amino-4-phenyl-1h-pyrazole,4-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine,usaf el-34,3-amino-4-phenyl pyrazole,4-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine,1h-pyrazol-4-amine, 4-phenyl-9ci,4-phenyl-2h-pyrazol-3-amine,pyrazole, 3-amino-4-phenyl PubChem CID: 79703 Nom de l’IUPAC: 4-phényl-1H-pyrazol-5-amine SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)C2=C(NN=C2)N