accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3OOCH3OOH3C

CAS RN 55525-27-4

IUPAC Nor: 1,1,2,3-tetramethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate
Synonymes: 1,1,2,3-tetramethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 276.24
Formule moléculaire: C11H16O8
InChi Key: GDCMVQHUKVXNPY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)CC(C(C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats