accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 55516-54-6

IUPAC Nor: (2S)-2-azaniumyl-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
Synonymes: (2S)-2-ammonio-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol): 215.25
Formule moléculaire: C13H13NO2
InChi Key: OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
SMILES: [NH3+][C@@H](CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)