accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 555-06-6

IUPAC Nor: sodium 4-aminobenzoate
Synonymes: sodium p-aminobenzoate
Poids moléculaire (g/mol): 159.12
Formule moléculaire: C7H6NNaO2
InChi Key: XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].NC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats