accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NO

CAS RN 55279-29-3

IUPAC Nor: 3-aminopyridine-4-carbaldehyde
Synonymes: 3-aminopyridine-4-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 122.13
Formule moléculaire: C6H6N2O
InChi Key: NDEGFXFYOKVWAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CN=CC=C1C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats