CAS RN 55-06-1
IUPAC Nor:
sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate
Synonymes:
cytomel triostat
Poids moléculaire (g/mol):
672.96
Formule moléculaire:
C15H11I3NNaO4
InChi Key:
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
SMILES:
[Na+].N[C@@H](CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
3,3',5-Triiodo-L-thyronine sel de sodium
CAS: 55-06-1 Formule moléculaire: C15H11I3NNaO4 Poids moléculaire (g/mol): 672.959 Numéro MDL: MFCD00002594 Clé InChI: SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M Synonyme: liothyronine sodium,cytomel,triostat,tertroxin,3,3',5-triiodo-l-thyronine sodium salt,basoprocin,ibiothyron,cynomel,cytomel sodium,triiodothyronine sodium PubChem CID: 23666110 ChEBI: CHEBI:6484 Nom de l’IUPAC: sodium; (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoate SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)[O-])N)I)I)O.[Na+]