accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiH3CCH3O

CAS RN 54781-19-0

IUPAC Nor: (cyclohexa-1,5-dien-1-yloxy)trimethylsilane
Synonymes: (cyclohexa-1,5-dien-1-yloxy)trimethylsilane
Poids moléculaire (g/mol): 168.31
Formule moléculaire: C9H16OSi
InChi Key: WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats