accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH

CAS RN 5471-51-2

IUPAC Nor: 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one
Synonymes: raspberry ketone
Poids moléculaire (g/mol): 164.2
Formule moléculaire: C10H12O2
InChi Key: NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)