accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNOO

CAS RN 5460-31-1

IUPAC Nor: 2-methyl-3-nitrophenol
Synonymes: 2-methyl-3-nitrophenol
Poids moléculaire (g/mol): 153.14
Formule moléculaire: C7H7NO3
InChi Key: GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats