accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 544-97-8

IUPAC Nor: dimethylzinc
Synonymes: dimethylzinc
Poids moléculaire (g/mol): 95.45
Formule moléculaire: C2H6Zn
InChi Key: JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [CH3-].[CH3-].[Zn++]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats