accessibility menu, dialog, popup

UserName

SrCH3OOCH3OO

CAS RN 543-94-2

IUPAC Nor: strontium(2+) diacetate
Synonymes: strontium acetate
Poids moléculaire (g/mol): 205.71
Formule moléculaire: C4H6O4Sr
InChi Key: RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Niveau 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats