accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5409-39-2

NH2NClNOO

CAS RN 5409-39-2

IUPAC Nor: 5-chloro-3-nitropyridin-2-amine
Synonymes: 5-chloro-3-nitropyridin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol): 173.56
Formule moléculaire: C5H4ClN3O2
InChi Key: GILTXHIJUUIMPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats