CAS RN 5373-87-5
IUPAC Nor:
(E)-N'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide
Synonymes:
(E)-N'-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
Poids moléculaire (g/mol):
166.18
Formule moléculaire:
C8H10N2O2
InChi Key:
WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1)C(\N)=N/O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Méthoxybenzamidoxime, 97%
4-Méthoxybenzamidoxime, 97%
CAS: 5373-87-5 Formule moléculaire: C8H10N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 166.18 Numéro MDL: MFCD05664434 Clé InChI: WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methoxybenzamidoxime,z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide,p-methoxybenzamidoxime,n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide,z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide,n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine,n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide,hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine,benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy,p-methoxybenzamideoxime PubChem CID: 5360053 Nom de l’IUPAC: N'-hydroxy-4-méthoxybenzène carboximidamide SOURIRES: COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N