accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONONOH2CCH2

CAS RN 5320-25-2

IUPAC Nor: 1,3-bis(prop-2-en-1-yl)-5-propyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Synonymes: 1,3-bis(prop-2-en-1-yl)-5-propyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Poids moléculaire (g/mol): 251.29
Formule moléculaire: C12H17N3O3
InChi Key: ZIJDEADTCQKATN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats