accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiOH3COH3COH3C

CAS RN 5314-55-6

IUPAC Nor: ethyltrimethoxysilane
Synonymes: ethyl trimethoxy silane
Poids moléculaire (g/mol): 150.25
Formule moléculaire: C5H14O3Si
InChi Key: SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[Si](OC)(OC)OC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats