accessibility menu, dialog, popup

UserName

OPtO

CAS RN 52785-06-5

IUPAC Nor: dioxoplatinum
Synonymes: adams' catalyst
Poids moléculaire (g/mol): 227.08
Formule moléculaire: O2Pt
InChi Key: YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Pt]=O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats