accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHClClCH3NOHH2NHO

CAS RN 524-36-7

IUPAC Nor: dihydrogen 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol dichloride
Synonymes: dihydrogen pyridoxamine dichloride
Poids moléculaire (g/mol): 241.11
Formule moléculaire: C8H14Cl2N2O2
InChi Key: HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=NC=C(CO)C(CN)=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)