CAS RN 52189-63-6
IUPAC Nor:
1-fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Synonymes:
1-fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol):
156.16
Formule moléculaire:
C8H9FO2
InChi Key:
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1-Fluoro-3,5-dimoxybenzène, 98%
1-Fluoro-3,5-dimoxybenzène, 98%
CAS: 52189-63-6 Formule moléculaire: C8H9FO2 Poids moléculaire (g/mol): 156.16 Numéro MDL: MFCD00012445 Clé InChI: IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene,benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy,3,5-dimethoxyfluorobenzene,pubchem3049,acmc-209wz0,3,5-dimethoxy fluorobenzene,ksc595k6b,3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene,benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy PubChem CID: 2774257 Nom de l’IUPAC: 1-fluoro-3,5-diméthoxybenzène SOURIRES: COC1=CC(OC)=CC(F)=C1