CAS RN 516-02-9
IUPAC Nor:
barium(2+) oxalate
Synonymes:
barium oxalate
Poids moléculaire (g/mol):
225.35
Formule moléculaire:
C2BaO4
InChi Key:
GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Oxalate de baryum, Puratronic™, 99,999% (base des métaux)
CAS: 516-02-9 Formule moléculaire: C2BaO4 Poids moléculaire (g/mol): 225.345 Numéro MDL: MFCD00054429 Clé InChI: GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L Synonyme: barium oxalate,unii-54r8vvf8zk,ethanedioic acid, barium salt 1:1,barium 2+ ; oxalate,barium 2+ ion oxalate,54r8vvf8zk,oxalic acid barium,barium 2+ oxalate ion,acmc-1b1e7,ethanedioic acid,barium salt 1:1 PubChem CID: 68201 Nom de l’IUPAC: baryum (2+); oxalate SOURIRES: C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]