CAS RN 51549-39-4
CAS RN 51549-39-4
IUPAC Nor:
N-{9-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide
Synonymes:
N-{9-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]purin-6-yl}benzamide
Poids moléculaire (g/mol):
469.62
Formule moléculaire:
C23H31N5O4Si
InChi Key:
BJZZQJFYKQPUGO-TWAUYLRJNA-N
SMILES:
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine, 98+%
CAS: 51549-39-4 Formule moléculaire: C23H31N5O4Si Poids moléculaire (g/mol): 469.62 Numéro MDL: MFCD04972281 Clé InChI: BJZZQJFYKQPUGO-TWAUYLRJNA-N Nom IUPAC: N-{9-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide SMILES: CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12