CAS RN 515158-85-7
IUPAC Nor:
bromo(3-chloro-4-methylphenyl)magnesium
Synonymes:
bromo(3-chloro-4-methylphenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol):
229.78
Formule moléculaire:
C7H6BrClMg
InChi Key:
MYJXIKNUSSYMAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Chloro-4-méthylphénylmagnésium bromure, 0,50 M dans le 2-MeTHF
3-Chloro-4-méthylphénylmagnésium bromure, 0,50 M dans le 2-MeTHF
CAS: 515158-85-7 Formule moléculaire: C7H6BrClMg Poids moléculaire (g/mol): 229.78 Numéro MDL: MFCD11553191 Clé InChI: MYJXIKNUSSYMAS-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide,magnesium, bromo 3-chloro-4-methylphenyl,3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf,grignard reagent PubChem CID: 24807894 Nom de l’IUPAC: magnésium; 1-chloro-2-méthylbenzène-5-ide; bromure SOURIRES: CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl