CAS RN 51114-94-4
IUPAC Nor:
(2-carboxyethyl)triphenylphosphanium bromide
Synonymes:
(2-carboxyethyl)triphenylphosphanium bromide
Poids moléculaire (g/mol):
415.27
Formule moléculaire:
C21H20BrO2P
InChi Key:
BVKRDNIULHRLCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Br-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
(2-Carboyéthyle) bromure de triphénylphosphonium, 97%
(2-Carboyéthyle) bromure de triphénylphosphonium, 97%
CAS: 51114-94-4 Formule moléculaire: C21H20BrO2P Poids moléculaire (g/mol): 415.27 Numéro MDL: MFCD00031698 Clé InChI: BVKRDNIULHRLCO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-carboxyethyl triphenylphosphonium bromide,2-carboxyethyl triphenylphosponium bromide,phosphonium, 2-carboxyethyl triphenyl-, bromide,2-carboxyethyl triphenylphosphanium bromide,c21h20o2p.br,2-carboxyethyl-triphenylphosphonium bromide,2-carboxyethyl triphenyl phosphanium bromide,2-carboxyethyl triphenyl phosphonium bromide PubChem CID: 2733850 Nom de l’IUPAC: 2-carboxyéthyl(triphényl)phosphanium; bromure SOURIRES: [Br-].OC(=O)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1