accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3NHOHOHHOH3CH3CCH3NHOHOHHOOHSOHOO

CAS RN 51022-70-9

IUPAC Nor: bis(4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol); sulfuric acid
Synonymes: bis(salbutamol); sulfuric acid
Poids moléculaire (g/mol): 576.7
Formule moléculaire: C26H44N2O10S
InChi Key: BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(CO)=C1.CC(C)(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(CO)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)