CAS RN 50743-18-5
CAS RN 50743-18-5
IUPAC Nor:
6-methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
Synonymes:
6-methyl-4-oxochromene-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
185.18
Formule moléculaire:
C11H7NO2
InChi Key:
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Methylchromone-3-carbonitrile 98.0+%, TCI America™
CAS: 50743-18-5 Formule moléculaire: C11H7NO2 Poids moléculaire (g/mol): 185.18 Numéro MDL: MFCD00191962 Clé InChI: FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-cyano-6-methylchromone,6-methylchromone-3-carbonitrile,6-methyl-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile,4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-methyl-4-oxo,6-methyl-4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile,acmc-1at8c,6-methylchromanone-3-carbonitrile,6-methyl-4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile,4-oxo-6-methyl-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile CID PubChem: 688705 Nom IUPAC: 6-methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile SMILES: CC1=CC=C2OC=C(C#N)C(=O)C2=C1