accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHONOO

CAS RN 50573-74-5

IUPAC Nor: 2-amino-6-nitrobenzoic acid
Synonymes: 2-amino-6-nitrobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 182.14
Formule moléculaire: C7H6N2O4
InChi Key: GGKYLHNARFFORH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC(=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats