CAS RN 49844-90-8
IUPAC Nor:
4-chloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Synonymes:
4-chloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol):
160.62
Formule moléculaire:
C5H5ClN2S
InChi Key:
DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CSC1=NC=CC(Cl)=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Chloro-2-(méthylthio)pyrimidine 98,0+%, TCI America™
CAS: 49844-90-8 Formule moléculaire: C5H5ClN2S Poids moléculaire (g/mol): 160.62 Numéro MDL: MFCD00006083 Clé InChI: DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-chloro-2-methylthio pyrimidine,4-chloro-2-methylthiopyrimidine,4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine,4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine,pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio,4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine,zlchem 575,pubchem15403,pubchem15764,acmc-1asbn PubChem CID: 97113 Nom de l’IUPAC: 4-chloro-2-(méthylsulfanyl)pyrimidine SOURIRES: CSC1=NC=CC(Cl)=N1