accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFSOOOFFFSOOOHg

CAS RN 49540-00-3

IUPAC Nor: mercury(2+) ditrifluoromethanesulfonate
Synonymes: mercury(2+) ditriflate
Poids moléculaire (g/mol): 498.72
Formule moléculaire: C2F6HgO6S2
InChi Key: BPVYMDMPLCOQPJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Hg++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats