accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SNHCl

CAS RN 4947-89-1

IUPAC Nor: (3-chlorophenyl)thiourea
Synonymes: 3-chlorophenylthiourea
Poids moléculaire (g/mol): 186.66
Formule moléculaire: C7H7ClN2S
InChi Key: LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)NC1=CC=CC(Cl)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats