accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClN

CAS RN 493038-93-0

IUPAC Nor: 2-(3-chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Synonymes: 2-(3-chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 169.58
Formule moléculaire: C8H5ClFN
InChi Key: GWPLYSLPTCBNDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Cl)=CC(CC#N)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats