accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 493-01-6

IUPAC Nor: decahydronaphthalene
Synonymes: decalin (cis)-isomer decalin DEC decahydronaphthalene (substance) (trans)-isomer decalin decalin, (trans)- decalin, (cis)- de-kalin dekahydronaphthalin dekalin
Poids moléculaire (g/mol): 138.25
Formule moléculaire: C10H18
InChi Key: NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC2CCCCC2C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats