CAS RN 475-38-7
IUPAC Nor:
5,8-dihydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Synonymes:
naphthazarin naphthazarine naphthazarone
Poids moléculaire (g/mol):
190.15
Formule moléculaire:
C10H6O4
InChi Key:
RQNVIKXOOKXAJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(O)C2=C1C(=O)C=CC2=O
1
–
1
de
1
résultats
1
5,8-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone 75.0+%, TCI America™
CAS: 475-38-7 Formule moléculaire: C10H6O4 Poids moléculaire (g/mol): 190.15 Numéro MDL: MFCD00001685 Clé InChI: RQNVIKXOOKXAJQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: naphthazarin,5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone,naphthazarine,naphthazarone,5,8-dihydroxynaphthoquinone,5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione,naphthazalin,5,8-dihydroxy-1,4-naphthosemiquinone,ccris 6670,dihydroxynaphthoquinone CID PubChem: 10141 ChEBI: CHEBI:28849 Nom IUPAC: 5,8-dihydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione SMILES: OC1=CC=C(O)C2=C1C(=O)C=CC2=O