CAS RN 4677-18-3
IUPAC Nor:
2-(oxan-4-yl)ethan-1-ol
Synonymes:
2-(oxan-4-yl)ethanol
Poids moléculaire (g/mol):
130.19
Formule moléculaire:
C7H14O2
InChi Key:
XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCC1CCOCC1
1
–
3
de
3
résultats
3
2-Tétrahydropyran-4-yléthanol, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 4677-18-3 Formule moléculaire: C7H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 130.19 Numéro MDL: MFCD00129068 Clé InChI: XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol,2-oxan-4-yl ethan-1-ol,2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol,2-tetrahydropyran-4-ylethanol,2-oxan-4-yl ethanol,4-2-hydroxyethyl oxane,4-hydroxyethyl tetrahydropyran,2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol,2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol PubChem CID: 17750944 SOURIRES: OCCC1CCOCC1