CAS RN 45762-41-2
IUPAC Nor:
4-bromo-2-ethylaniline
Synonymes:
4-bromo-2-ethylaniline
Poids moléculaire (g/mol):
200.08
Formule moléculaire:
C8H10BrN
InChi Key:
LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=C(N)C=CC(Br)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Bromo-2-éthylaniline, 97%
4-Bromo-2-éthylaniline, 97%
CAS: 45762-41-2 Formule moléculaire: C8H10BrN Poids moléculaire (g/mol): 200.079 Numéro MDL: MFCD00041434 Clé InChI: LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzenamine, 4-bromo-2-ethyl,2-ethyl-4-bromoaniline,acmc-20amnq,pubchem23174,4-bromo-2-ethyl-aniline,4-bromo-2-ethylbenzenamine,4-bromo-2-ethylphenylamine,4-bromanyl-2-ethyl-aniline,4-bromo-2-ethylaniline PubChem CID: 2801283 Nom de l’IUPAC: 4-bromo-2-éthylaniline SOURIRES: CCC1=C(C=CC(=C1)Br)N