CAS RN 454-79-5
IUPAC Nor:
2-bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Synonymes:
2-bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol):
240.02
Formule moléculaire:
C7H5BrF3N
InChi Key:
PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(=CC=C1Br)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Amino-4-bromobenzotrifluorure 97,0+%, TCI America™
CAS: 454-79-5 Formule moléculaire: C7H5BrF3N Poids moléculaire (g/mol): 240.023 Numéro MDL: MFCD00007637 Clé InChI: PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-bromo-5-trifluoromethyl aniline,3-amino-4-bromobenzotrifluoride,2-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine,2-bromo-5-trifluoromethylphenylamine,2-amino-1-bromo-4-trifluoromethylbenzene,2-amino-4-trifluoromethylbromobenzene,6-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine,3-amino-4-bromo trifluoromethyl benzene,benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethyl,4-bromo-3-aminobenzotrifluoride PubChem CID: 67989 Nom de l’IUPAC: 2-bromo-5-(trifluorométhyl)aniline SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Br